Drukuj
Fenylotrietoksy silan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Phenyltriethoxysilane, Triethoxy(phenyl)silane, Triethoxyphenylsilane
174640010 174642500
ACRO174640010EA 790 PLN
ACRO174640010 ACRO174642500
Fenylotrietoksy silan 98%
Fenylotrietoksy silan
Formuła: C₁₂H₂₀O₃Si
Temp. Wrzenia: 237 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 41 °C
Gęstość: 0,996 g/cm³
Temp. Zapłonu: 42 °C
Numer MDL: MFCD00009065
Numer CAS: 780-69-8
Numer WE (dawny EINECS): 212-305-8
Jednostka: 1993
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4594 to 1.4614 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %