Drukuj
Fenylotrichlorosilan 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Phenyltrichlorosilane
131000100 131002500 131000010
ACRO131000100EA 125 PLN
ACRO131000100 ACRO131002500 ACRO131000010
Fenylotrichlorosilan 95%
Fenylotrichlorosilan
Formuła: C₆H₅Cl₃Si
Temp. Wrzenia: 201 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 1,321 g/cm³
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000479
Numer CAS: 98-13-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-640-8
Jednostka: 1804
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Hydroxyl value 65 to 78 mg KOH/g
Iodine value 25 to 35 g I2/100 g
Saponification value 65 to 70 mg KOH/g