Drukuj
Heksametylodisilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
217069-10G 217069-50G 217069-5G
SIAL217069-10GEA 300 PLN
SIAL217069-10G SIAL217069-50G SIAL217069-5G
Heksametylodisilan, Sigma-Aldrich®
Heksametylodisilan
Formuła: C₆H₁₈Si₂
Temp. Wrzenia: 112 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 13…15 °C
Gęstość: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008258
Numer CAS: 1450-14-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-911-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,II