Heksametylodisilan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13155.14
A13155.22
A13155.14EA
742
PLN
A13155.14
A13155.22
Heksametylodisilan ≥98%
Heksametylodisilan
Purity: 98+%
CAS No.: 1450-14-2
Molecular Formula: (CH3)3SiSi(CH3)3
Formula Weight: 146.38
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4220
Odour: Odourless
Melting Point: 12-13°
Boiling Point: 112-113°
Beilstein Reference: 1633463
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008258
Formuła:
C₆H₁₈Si₂ Temp. Wrzenia: 112…113 °C Temp. topnienia: 12…13 °C Gęstość: 0,721 Temp. Zapłonu: –1 °C (30 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008258 Numer CAS: 1450-14-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-911-0 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |