Drukuj
Heksametylodisilan 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
202690100 202690500 202692500
ACRO202690100EA 292 PLN
ACRO202690100 ACRO202690500 ACRO202692500
Heksametylodisilan 98+%
Heksametylodisilan
Formuła: C₆H₁₈Si₂
Temp. Wrzenia: 112 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 15 °C
Gęstość: 0,71 g/cm³
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008258
Numer CAS: 1450-14-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-911-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4211 to 1.4231 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %