Tlenek bis(tributylocyny) ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Bis(tri-n-butyltin)oxide, TBTO
A13242.22
A13242.36
A13242.22EA
372
PLN
A13242.22
A13242.36
Tlenek bis(tributylocyny) ≥97%
Tlenek bis(tributylocyny)
Purity: 97%
CAS No.: 56-35-9
Molecular Formula: C24H54OSn2
Formula Weight: 596.07
Flash Point: 168°(334°F)
Refractive Index: 1.4865
Odour: Irritating
Melting Point: -45°
Boiling Point: 179-180°/2mm
Beilstein Reference: 745057
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00009418
Formuła:
C₂₄H₅₄OSn₂ Temp. Wrzenia: 179…180 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: –45 °C Gęstość: 1,172 Temp. Zapłonu: 168 °C (334 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009418 Numer CAS: 56-35-9 Numer WE (dawny EINECS): 200-268-0 Jednostka: 2788 ADR: 6.1,III |