Drukuj
Tetrametylocyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
163980100 163980500
ACRO163980100EA 419 PLN
ACRO163980100 ACRO163980500
Tetrametylocyna 98%
Tetrametylocyna
Formuła: C₄H₁₂Sn
Temp. Wrzenia: 75 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –54 °C
Gęstość: 1,29 g/cm³
Temp. Zapłonu: –12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008278
Numer CAS: 594-27-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-833-6
Jednostka: 3384
ADR: 6.1,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %