Drukuj
tetrametylosilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: TMS
M-Clarity™ quality level = MQ200
T24007-100G T24007-25G
SIALT24007-100GEA 565 PLN
SIALT24007-100G SIALT24007-25G
tetrametylosilan, Sigma-Aldrich®
tetrametylosilan
Formuła: C₄H₁₂Si
MW: 88.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 26.6
Temp. topnienia: –99 °C
Gęstość: 0.642 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –54 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008274
Numer CAS: 75-76-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-899-1
Jednostka: 2749
ADR: 3 I