tetrametylosilan 99.9%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
TMS
A13148.14
A13148.22
A13148.14EA
306
PLN
A13148.14
A13148.22
tetrametylosilan 99.9%
tetrametylosilan
Purity: 99.9%
CAS No.: 75-76-3
Molecular Formula: C4H12Si
Formula Weight: 88.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -27°(-16°F)
Refractive Index: 1.3590
Odour: Mild
Melting Point: -100°
Boiling Point: 26-27°
Beilstein Reference: 1696908
Merck Reference: 14,9229
UN No.: 2749
MDL No.: MFCD00008274
Formuła:
C₄H₁₂Si MW: 88.22 g/mol Temp. Wrzenia: 26…27 °C Temp. topnienia: –100 °C Gęstość: 0.646 Temp. Zapłonu: –27 °C (–16 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00008274 Numer CAS: 75-76-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-899-1 Jednostka: 2749 ADR: 3 I |