Drukuj
tetrametylosilan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: TMS
268861000 268865000 268860025
ACRO268861000EA 428 PLN
ACRO268861000 ACRO268865000 ACRO268860025
tetrametylosilan 99%
tetrametylosilan
Formuła: C₄H₁₂Si
MW: 88.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 26.6
Temp. topnienia: –99 °C
Gęstość: 0.64 g/cm³
Temp. Zapłonu: –27 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008274
Numer CAS: 75-76-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-899-1
Jednostka: 2749
ADR: 3 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3575 to 1.3595 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %