Drukuj
tetrametylosilan 99.9+% for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
138470250 138471000
ACRO138470250EA 257 PLN
ACRO138470250 ACRO138471000
tetrametylosilan 99.9+% for NMR spectroscopy
tetrametylosilan
Formuła: C₄H₁₂Si
Temp. Wrzenia: 26…28 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –99 °C
Gęstość: 0,64 g/cm³
Temp. Zapłonu: –27 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008274
Numer CAS: 75-76-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-899-1
Jednostka: 2749
ADR: 3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
GC ≥99.90 %
Suitability (for 1H-NMR position ref.) Passes test
Elemental Analysis 6.09 to 6.59 % N