Tetramethylgermane ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16931.06
A16931.14
A16931.06EA
1320
PLN
A16931.06
A16931.14
Tetramethylgermane ≥98%
Tetramethylgermane
Purity: 98%
CAS No.: 865-52-1
Molecular Formula: Ge(CH3)4
Formula Weight: 132.73
Flash Point: -37°(-35°F)
Refractive Index: 1.3890
Melting Point: -88°
Boiling Point: 42-44°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014843
Formuła:
C₄H₁₂Ge MW: 132.75 g/mol Temp. Wrzenia: 42…44 °C Temp. topnienia: –88 °C Gęstość: 0.975 Temp. Zapłonu: –37 °C (–35 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014843 Numer CAS: 865-52-1 Numer WE (dawny EINECS): 212-745-0 Jednostka: 1993 ADR: 3 II |