Drukuj
Trimetylosililoacetylen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Ethynyltrimethylsilane
M-Clarity™ quality level = MQ200
218170-1G 218170-25G 218170-5G 218170-100G
SIAL218170-1GEA 160 PLN
SIAL218170-1G SIAL218170-25G SIAL218170-5G SIAL218170-100G
Trimetylosililoacetylen, Sigma-Aldrich®
Trimetylosililoacetylen
Formuła: C₅H₁₀Si
Temp. Wrzenia: 53 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,7111 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –34 °C
Numer MDL: MFCD00008569
Numer CAS: 1066-54-2
Numer WE (dawny EINECS): 213-919-9