Trimetylosililoacetylen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ethynyltrimethylsilane
A12856.14
A12856.06
A12856.22
A12856.14EA
1610
PLN
A12856.14
A12856.06
A12856.22
Trimetylosililoacetylen ≥98%
Trimetylosililoacetylen
Purity: 98%
CAS No.: 1066-54-2
Molecular Formula: C5H10Si
Formula Weight: 98.22
Flash Point:
Formuła:
C₅H₁₀Si Temp. Wrzenia: 52…53 °C Gęstość: 0,710 Temp. Zapłonu: <–34 °C (–29 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00008569 Numer CAS: 1066-54-2 Numer WE (dawny EINECS): 213-919-9 ADR: 3,II |