Drukuj
Trimetylosililoacetylen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethynyltrimethylsilane
203570050 203570250 203571000
ACRO203570050EA 438 PLN
ACRO203570050 ACRO203570250 ACRO203571000
Trimetylosililoacetylen 98%
Trimetylosililoacetylen
Formuła: C₅H₁₀Si
Temp. Wrzenia: 53 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,69 g/cm³
Temp. Zapłonu: –34 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008569
Numer CAS: 1066-54-2
Numer WE (dawny EINECS): 213-919-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3873 to 1.3903 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %