Drukuj
Triethylsilane do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18806.0010 8.18806.0050
8.18806.0010EA 240 PLN
8.18806.0010 8.18806.0050
Triethylsilane do syntezy, Sigma-Aldrich®
Triethylsilane
Formuła: C₆H₁₆Si
Temp. Wrzenia: 107 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –3 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009018
Numer CAS: 617-86-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-535-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 116.28 g/mol
Boiling Point 107 - 109 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point -6 °C
Refractive Index 1.4117 (20 °C, 589 nm)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid