Triethylsilane ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10320.18
A10320.09
A10320.30
A10320.18EA
666
PLN
A10320.18
A10320.09
A10320.30
Triethylsilane ≥98%
Triethylsilane
Purity: 98+%
CAS No.: 617-86-7
Molecular Formula: C6H16Si
Formula Weight: 116.28
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.4120
Melting Point: -157°
Boiling Point: 107-108°
Beilstein Reference: 1098278
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009018
Formuła:
C₆H₁₆Si Temp. Wrzenia: 107…108 °C Temp. topnienia: –157 °C Gęstość: 0,728 Temp. Zapłonu: –6 °C (21 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009018 Numer CAS: 617-86-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-535-3 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |