Tributyltin methanolate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13355.22
A13355.30
A13355.22EA
1840
PLN
A13355.22
A13355.30
Tributyltin methanolate ≥97%
Tributyltin methanolate
Purity: 97%
CAS No.: 1067-52-3
Molecular Formula: C13H30OSn
Formula Weight: 321.09
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4740
Boiling Point: 124-126°/4mm
Beilstein Reference: 3600960
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00009419
Formuła:
C₁₃H₃₀OSn Temp. Wrzenia: 124…126 °C (4 mmHg) Gęstość: 1,120 Temp. Zapłonu: 98 °C (208 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009419 Numer CAS: 1067-52-3 Numer WE (dawny EINECS): 213-933-5 Jednostka: 2788 ADR: 6.1,III |