Drukuj
Wodorek tributylocyny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
234788-10G 234788-500G 234788-50G
SIAL234788-10GEA 225 PLN
SIAL234788-10G SIAL234788-500G SIAL234788-50G
Wodorek tributylocyny, Sigma-Aldrich®
Wodorek tributylocyny
Formuła: C₁₂H₂₈Sn
Temp. Wrzenia: 112…114 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: < 0 °C
Gęstość: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 109 °C
Numer MDL: MFCD00009416
Numer CAS: 688-73-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-704-4
Jednostka: 2929
ADR: 6.1,II