Drukuj
chlorotrimetylosilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
386529-100ML 386529-1L
SIAL386529-100MLEA 431 PLN
SIAL386529-100ML SIAL386529-1L
chlorotrimetylosilan, Sigma-Aldrich®
chlorotrimetylosilan
Formuła: C₃H₉ClSi
Temp. Wrzenia: 59 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –58 °C
Gęstość: 0,8576 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000502
Numer CAS: 75-77-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-900-5
Jednostka: 1298
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457596-25