Drukuj
chlorotrimetylosilan do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18737.0100 8.18737.0500 8.18737.9023
8.18737.0100EA 119 PLN
8.18737.0100 8.18737.0500 8.18737.9023
chlorotrimetylosilan do syntezy, Sigma-Aldrich®
chlorotrimetylosilan
Formuła: C₃H₉ClSi
Temp. Wrzenia: 59 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –58 °C
Gęstość: 0,8576 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000502
Numer CAS: 75-77-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-900-5
Jednostka: 1298
ADR: 3 (8),II
REACH: 01-2119457596-25
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -58 °C
Molar Mass 108.64 g/mol
Boiling Point 57 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 250 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Explosion Limit 1.5 - 46 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 420 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid