chlorotrimetylosilan 98% (by GC)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13651.AC
A13651.AE
A13651.AP
A13651.AU
A13651.ACEA
188
PLN
A13651.AC
A13651.AE
A13651.AP
A13651.AU
chlorotrimetylosilan 98% (by GC)
chlorotrimetylosilan
Purity: 98+%
CAS No.: 75-77-4
Molecular Formula: C3H9ClSi
Formula Weight: 108.64
Flash Point: -27°(-16°F)
Refractive Index: 1.3887
Odour: Chlorine-like
Melting Point: -58°
Boiling Point: 56-58°
Beilstein Reference: 1209232
UN No.: 1298
MDL No.: MFCD00000502
Formuła:
C₃H₉ClSi Temp. Wrzenia: 56…58 °C Temp. topnienia: –58 °C Gęstość: 0,856 Temp. Zapłonu: –27 °C (–16 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000502 Numer CAS: 75-77-4 Numer WE (dawny EINECS): 200-900-5 Jednostka: 1298 ADR: 3,II REACH: 01-2119457596-25 |