Drukuj
chlorotrimetylosilan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
110120010 110120250 110122500 110121000
110120010.EA 632 PLN
110120010. 110120250. 110122500. 110121000.
chlorotrimetylosilan 98%
chlorotrimetylosilan
Formuła: C₃H₉ClSi
Temp. Wrzenia: 57 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –58 °C
Gęstość: 0,85 g/cm³
Temp. Zapłonu: –28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000502
Numer CAS: 75-77-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-900-5
Jednostka: 1298
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457596-25
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)