Drukuj
Chlotrietylosilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
235067-25G 235067-5G
SIAL235067-25GEA 453 PLN
SIAL235067-25G SIAL235067-5G
Chlotrietylosilan, Sigma-Aldrich®
Chlotrietylosilan
Formuła: C₆H₁₅ClSi
Temp. Wrzenia: 144 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000507
Numer CAS: 994-30-9
Numer WE (dawny EINECS): 213-615-6
Jednostka: 2986
ADR: 8,II