Chlotrietylosilan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15547.09
A15547.18
A15547.30
A15547.09EA
352
PLN
A15547.09
A15547.18
A15547.30
Chlotrietylosilan ≥98%
Chlotrietylosilan
Purity: 98+%
CAS No.: 994-30-9
Molecular Formula: C6H15ClSi
Formula Weight: 150.73
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Pungent
Melting Point: ca -75°
Boiling Point: 145-147°
Beilstein Reference: 1732860
UN No.: 2986
MDL No.: MFCD00000507
Formuła:
C₆H₁₅ClSi Temp. Wrzenia: 145…147 °C Temp. topnienia: ∼–75 °C Gęstość: 0,899 Temp. Zapłonu: 29 °C (84 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000507 Numer CAS: 994-30-9 Numer WE (dawny EINECS): 213-615-6 Jednostka: 2986 ADR: 8,II |