Drukuj
Chlotrietylosilan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
215940250 215941000 215945000
ACRO215940250EA 426 PLN
ACRO215940250 ACRO215941000 ACRO215945000
Chlotrietylosilan 99%
Chlotrietylosilan
Formuła: C₆H₁₅ClSi
Temp. Wrzenia: 142…144 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,89 g/cm³
Temp. Zapłonu: 29 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000507
Numer CAS: 994-30-9
Numer WE (dawny EINECS): 213-615-6
Jednostka: 2986
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %