Drukuj
Chlorek tributylocyny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
T50202-100G T50202-500G T50202-5G
SIALT50202-100GEA 274 PLN
SIALT50202-100G SIALT50202-500G SIALT50202-5G
Chlorek tributylocyny, Sigma-Aldrich®
Chlorek tributylocyny
Formuła: C₁₂H₂₇ClSn
Temp. Wrzenia: 171…173 °C (25 mmHg)
Temp. topnienia: –9 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Numer MDL: MFCD00000521
Numer CAS: 1461-22-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-958-7
Jednostka: 2788
ADR: 6.1,II