Drukuj
Chlorek tributylocyny 95% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
139351000 139355000
ACRO139351000EA 262 PLN
ACRO139351000 ACRO139355000
Chlorek tributylocyny 95% tech.
Chlorek tributylocyny
Formuła: C₁₂H₂₇ClSn
Temp. Wrzenia: 171…173 °C (25 mmHg)
Temp. topnienia: –9 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Numer MDL: MFCD00000521
Numer CAS: 1461-22-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-958-7
Jednostka: 2788
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥94 %