Triizopropylochlorosilan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Chlorotriisopropylsilane, Triisopropylsilyl chloride, Triisopropylchlorosilane
A17376.18
A17376.09
A17376.30
A17376.18EA
2070
PLN
A17376.18
A17376.09
A17376.30
Triizopropylochlorosilan ≥97%
Triizopropylochlorosilan
Purity: 97+%
CAS No.: 13154-24-0
Molecular Formula: [(CH3)2CH]3SiCl
Formula Weight: 192.81
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4535
Odour: Acrid
Boiling Point: 200°
Beilstein Reference: 1737446
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00009656
Formuła:
C₉H₂₁ClSi MW: 192.8 g/mol Temp. Wrzenia: 200 °C Gęstość: 0.908 Temp. Zapłonu: 62 °C (144 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009656 Numer CAS: 13154-24-0 Jednostka: 2987 |