Drukuj
Triizopropylochlorosilan 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorotriisopropylsilane, Triisopropylsilyl chloride, Triisopropylchlorosilane
221260100 221260500 221262500
ACRO221260100EA 492 PLN
ACRO221260100 ACRO221260500 ACRO221262500
Triizopropylochlorosilan 97%
Triizopropylochlorosilan
Formuła: C₉H₂₁ClSi
MW: 192.8 g/mol
Temp. Wrzenia: 198 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.902 g/cm³
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009656
Numer CAS: 13154-24-0
Jednostka: 2987
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %