Drukuj
Bromotrimetylosilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
194409-100G 194409-25G 194409-5G
SIAL194409-100GEA 726 PLN
SIAL194409-100G SIAL194409-25G SIAL194409-5G
Bromotrimetylosilan, Sigma-Aldrich®
Bromotrimetylosilan
Formuła: C₃H₉BrSi
Temp. Wrzenia: 79 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –43 °C
Gęstość: 1,1895 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000048
Numer CAS: 2857-97-8
Numer WE (dawny EINECS): 220-672-0
Jednostka: 2924
ADR: 3,II