Drukuj
Bromotrimetylosilan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14324.0010 8.14324.0100
8.14324.0010EA 214 PLN
8.14324.0010 8.14324.0100
Bromotrimetylosilan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Bromotrimetylosilan
Formuła: C₃H₉BrSi
Temp. Wrzenia: 79 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –43 °C
Gęstość: 1,1895 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000048
Numer CAS: 2857-97-8
Numer WE (dawny EINECS): 220-672-0
Jednostka: 2920
ADR: 8 (3),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -43 °C
Molar Mass 153.09 g/mol
Boiling Point 79 °C
Flash Point 32 °C
Refractive Index 1.4211 (25 °C, 589 nm)
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)