Drukuj
Bromotrimetylosilan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
186650050 186650250 186651000 186655000
ACRO186650050EA 168 PLN
ACRO186650050 ACRO186650250 ACRO186651000 ACRO186655000
Bromotrimetylosilan 98%
Bromotrimetylosilan
Formuła: C₃H₉BrSi
Temp. Wrzenia: 79 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –43 °C
Gęstość: 1,16 g/cm³
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000048
Numer CAS: 2857-97-8
Numer WE (dawny EINECS): 220-672-0
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %