Tlenek dioktylocyny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
71193.14
71193.22
71193.36
71193.14EA
226
PLN
71193.14
71193.22
71193.36
Tlenek dioktylocyny
Tlenek dioktylocyny
CAS No.: 870-08-6
Molecular Formula: (C8H17)2SnO
Formula Weight: 361.14
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 245-248° dec.
MDL No.: MFCD00013839
Formuła:
C₁₆H₃₄OSn Temp. Wrzenia: 230 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013839 Numer CAS: 870-08-6 Numer WE (dawny EINECS): 212-791-1 Jednostka: 3146 ADR: 6.1,III |