Drukuj
Tlenek dibutylocyny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Dibutyltin(IV) oxide, Dibutyloxostannane, Di-n-butyltin oxide, Di-n-butyltin(IV) oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
183083-100G 183083-500G
SIAL183083-100GEA 220 PLN
SIAL183083-100G SIAL183083-500G
Tlenek dibutylocyny, Sigma-Aldrich®
Tlenek dibutylocyny
Formuła: C₈H₁₈OSn
MW: 248.94 g/mol
Temp. topnienia: > 300 °C
Gęstość: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001992
Numer CAS: 818-08-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-449-1
Jednostka: 3146
ADR: 6.1 III