Drukuj
Tlenek dibutylocyny do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03539.0005 8.03539.0250 8.03539.9025
8.03539.0005EA 132 PLN
8.03539.0005 8.03539.0250 8.03539.9025
Tlenek dibutylocyny do syntezy, Sigma-Aldrich®
Tlenek dibutylocyny
Formuła: C₈H₁₈OSn
Temp. topnienia: > 300 °C
Gęstość: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001992
Numer CAS: 818-08-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-449-1
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.004 g/l (20 °C)
Molar Mass 248.94 g/mol
Bulk Density 650 - 750 kg/m3
Boiling Point 300 °C decomposes
Density 1.5 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 525 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material