Tlenek dibutylocyny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Dibutyltin(IV) oxide, Dibutyloxostannane, Di-n-butyltin oxide, Di-n-butyltin(IV) oxide
14117.18
14117.A1
14117.18EA
238
PLN
14117.18
14117.A1
Tlenek dibutylocyny
Tlenek dibutylocyny
CAS No.: 818-08-6
Molecular Formula: C8H18OSn
Formula Weight: 248.92
Physical Form: Powder
Density: 1.58
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
C₈H₁₈OSn MW: 248.94 g/mol Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1.58 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001992 Numer CAS: 818-08-6 Numer WE (dawny EINECS): 212-449-1 Jednostka: 3146 ADR: 6.1 II |