Drukuj
Tlenek dibutylocyny 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dibutyltin(IV) oxide, Dibutyloxostannane, Di-n-butyltin oxide, Di-n-butyltin(IV) oxide
179361000 179365000
ACRO179361000EA 200 PLN
ACRO179361000 ACRO179365000
Tlenek dibutylocyny 98%
Tlenek dibutylocyny
Formuła: C₈H₁₈OSn
MW: 248.94 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001992
Numer CAS: 818-08-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-449-1
Jednostka: 3146
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Tin (Sn) ≥47 %
Volatile matter ≤0.5 %