Wodorek cyny dichlorodioktylowy ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Dichlorodioctylstannane, Di-n-octyldichlorotin
41738.06
41738.14
41738.22
41738.06EA
498
PLN
41738.06
41738.14
41738.22
Wodorek cyny dichlorodioktylowy ≥95%
Wodorek cyny dichlorodioktylowy
Purity: 95%
CAS No.: 3542-36-7
Molecular Formula: [CH3(CH2)7]2SnCl2
Formula Weight: 416.04
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 175°/1mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00018091
Formuła:
C₁₆H₃₄Cl₂Sn Temp. Wrzenia: 175 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 44…48 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00018091 Numer CAS: 3542-36-7 Numer WE (dawny EINECS): 222-583-2 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |