Dichlorek dimetylocyny ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Dichlorodimethylstannane
A17661.06
A17661.14
A17661.06EA
558
PLN
A17661.06
A17661.14
Dichlorek dimetylocyny ≥98%
Dichlorek dimetylocyny
Purity: 98%
CAS No.: 753-73-1
Molecular Formula: (CH3)2SnCl2
Formula Weight: 219.69
Melting Point: 104-108°
Boiling Point: 188-190°
UN No.: 3146
MDL No.: MFCD00000517
Formuła:
C₂H₆Cl₂Sn MW: 219.69 g/mol Temp. Wrzenia: 188…190 °C Temp. topnienia: 104…108 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000517 Numer CAS: 753-73-1 Numer WE (dawny EINECS): 212-039-2 Jednostka: 3146 |