Dichlorek dimetylocyny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Dichlorodimethylstannane
71142.04
71142.18
71142.04EA
291
PLN
71142.04
71142.18
Dichlorek dimetylocyny
Dichlorek dimetylocyny
CAS No.: 753-73-1
Molecular Formula: (CH3)2SnCl2
Formula Weight: 219.69
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 103-105°
Boiling Point: 185-190°
Beilstein Reference: 3660508
UN No.: 3146
MDL No.: MFCD00000517
Formuła:
C₂H₆Cl₂Sn MW: 219.69 g/mol Temp. Wrzenia: 185…190 °C Temp. topnienia: 103…105 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000517 Numer CAS: 753-73-1 Numer WE (dawny EINECS): 212-039-2 Jednostka: 3146 |