Drukuj
Dichlorek dimetylocyny 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dichlorodimethylstannane
347820050 347820250 347821000
ACRO347820050EA 335 PLN
ACRO347820050 ACRO347820250 ACRO347821000
Dichlorek dimetylocyny 95%
Dichlorek dimetylocyny
Formuła: C₂H₆Cl₂Sn
MW: 219.69 g/mol
Temp. Wrzenia: 188…190 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 103…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000517
Numer CAS: 753-73-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-039-2
Jednostka: 2923
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 110 °C
Titration Argentometric ≥94 %