Drukuj
Dichlorodimetylosilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dichloro(dimethyl)silane, Dichlorodimethylsilane
MQ100
80430-25KG-F 80430-500G-F 80430-5KG-F
SIAL80430-25KG-FEA 7640 PLN
SIAL80430-25KG-F SIAL80430-500G-F SIAL80430-5KG-F
Dichlorodimetylosilan, Sigma-Aldrich®
Dichlorodimetylosilan
Formuła: C₂H₆Cl₂Si
MW: 129.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 70
Temp. topnienia: –76 °C
Gęstość: 1.0745 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –16 °C
Numer MDL: MFCD00000491
Numer CAS: 75-78-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-901-0
Jednostka: 1162
ADR: 3 II
REACH: 01-2119437250-51