Dichlorodimetylosilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Dichloro(dimethyl)silane, Dichlorodimethylsilane
MQ200
440272-100ML
440272-1L
SIAL440272-100MLEA
229
PLN
SIAL440272-100ML
SIAL440272-1L
Dichlorodimetylosilan, Sigma-Aldrich®
Dichlorodimetylosilan
Formuła:
C₂H₆Cl₂Si MW: 129.06 g/mol Temp. Wrzenia: 70 Temp. topnienia: –76 °C Gęstość: 1.0745 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –16 °C |
Numer MDL:
MFCD00000491 Numer CAS: 75-78-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-901-0 Jednostka: 1162 ADR: 3 II REACH: 01-2119437250-51 |