Dichlorodimetylosilan zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Dichloro(dimethyl)silane, Dichlorodimethylsilane
MQ200
8.03452.0250
8.03452.1000
8.03452.0250EA
144
PLN
8.03452.0250
8.03452.1000
Dichlorodimetylosilan zS, Sigma-Aldrich®
Dichlorodimetylosilan
Formuła:
C₂H₆Cl₂Si MW: 129.06 g/mol Temp. Wrzenia: 70 Temp. topnienia: –76 °C Gęstość: 1.0745 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –16 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000491 Numer CAS: 75-78-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-901-0 Jednostka: 1162 ADR: 3 (8) II REACH: 01-2119437250-51 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) (rigorous decomposition) |
Melting Point | -76 °C |
Molar Mass | 129.06 g/mol |
Boiling Point | 70 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | -5 °C |
Refractive Index | 1.4038 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.75 - 48.5 %(V) |
Density | 1.07 g/cm3 (25 °C) |
Ignition Point | 425 °C |