Drukuj
Dichlorodimetylosilan 99%, rods
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dichloro(dimethyl)silane, Dichlorodimethylsilane
L12133.22 L12133.36 L12133.0B
L12133.22EA 366 PLN
L12133.22 L12133.36 L12133.0B
Dichlorodimetylosilan 99%, rods
Dichlorodimetylosilan
Purity: 99% CAS No.: 75-78-5 Molecular Formula: C2H6Cl2Si Formula Weight: 129.06 Flash Point: -5°(23°F) Refractive Index: 1.4045 Melting Point: ca -76° Boiling Point: 70-71° Beilstein Reference: 605287 UN No.: 1162 MDL No.: MFCD00000491
Formuła: C₂H₆Cl₂Si
MW: 129.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 70…71 °C
Temp. topnienia: ∼–76 °C
Gęstość: 1.068
Temp. Zapłonu: –5 °C (23 °F)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000491
Numer CAS: 75-78-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-901-0
Jednostka: 1162
ADR: 3 II
REACH: 01-2119437250-51