Drukuj
Dichlorodimetylosilan 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dichloro(dimethyl)silane, Dichlorodimethylsilane
113310010 113310050 113312500
ACRO113310010EA 626 PLN
ACRO113310010 ACRO113310050 ACRO113312500
Dichlorodimetylosilan 99+%
Dichlorodimetylosilan
Formuła: C₂H₆Cl₂Si
MW: 129.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 70 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –76 °C
Gęstość: 1.06 g/cm³
Temp. Zapłonu: –9 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000491
Numer CAS: 75-78-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-901-0
Jednostka: 1162
ADR: 3 II
REACH: 01-2119437250-51
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.95
BSC Certification Passes