Chlorodimetylosilan 97%, rods
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Dimethylchlorosilane
A13113.AB
A13113.AD
A13113.AK
A13113.ABEA
220
PLN
A13113.AB
A13113.AD
A13113.AK
Chlorodimetylosilan 97%, rods
Chlorodimetylosilan
Purity: 97%
CAS No.: 1066-35-9
Molecular Formula: C2H7ClSi
Formula Weight: 94.62
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -28°(-18°F)
Refractive Index: 1.3830
Odour: Acrid
Melting Point: -111°
Boiling Point: 34-36°
Beilstein Reference: 1633434
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000495
Formuła:
C₂H₇ClSi MW: 94.62 g/mol Temp. Wrzenia: 34…36 °C Temp. topnienia: –111 °C Gęstość: 0.869 Temp. Zapłonu: –28 °C (–18 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000495 Numer CAS: 1066-35-9 Numer WE (dawny EINECS): 213-912-0 Jednostka: 2924 ADR: 3 I REACH: 01-2119486782-25 |