Drukuj
Chlorodimetylosilan 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
162840100 162840500 162842500
ACRO162840100EA 120 PLN
ACRO162840100 ACRO162840500 ACRO162842500
Chlorodimetylosilan 97%
Chlorodimetylosilan
Formuła: C₂H₇ClSi
Temp. Wrzenia: 34,6 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –111 °C
Gęstość: 0,85 g/cm³
Temp. Zapłonu: –28 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000495
Numer CAS: 1066-35-9
Numer WE (dawny EINECS): 213-912-0
Jednostka: 2924
ADR: 3,I
REACH: 01-2119486782-25
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3815 to 1.3855 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %