Dichlorodiethylgermane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 13314-52-8
Molecular Formula: (C2H5)2GeCl2
Formula Weight: 201.64
Flash Point: 63°(145°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.372
Refractive Index: 1.4710
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Acrid
Melting Point: -37°
Boiling Point: 175°
Solubility: Decomposes in water and NH3. Soluble in organic solvents
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00013589
As an intermediate
Formuła:
C₄H₁₀Cl₂Ge Temp. Wrzenia: 175 °C Temp. topnienia: –37 °C Gęstość: 1,372 Temp. Zapłonu: 63 °C (145 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013589 Numer CAS: 13314-52-8 Numer WE (dawny EINECS): 236-344-5 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |